Learn More
4-Metil-1,3-tiazol-5-cloruro de sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077426
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
953070-51-4
C4H4ClNO2S2
197.66
AWTJUYXVSWZCIK-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl, chloro 4-methyl 1,3-thiazol-5-yl sulfone
18537519
4-metil-1,3-tiazol-5-cloruro de sulfonilo
CC1=C(SC=N1)S(=O)(=O)Cl
953070-51-4
C4H4ClNO2S2
197.66
AWTJUYXVSWZCIK-UHFFFAOYSA-N
4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl, chloro 4-methyl 1,3-thiazol-5-yl sulfone
18537519
4-metil-1,3-tiazol-5-cloruro de sulfonilo
CC1=C(SC=N1)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Punto de fusión 34.0°C to 36.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.