Learn More
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC10001DE
Detalles adicionales : CAS : 2510-32-9 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10451284
  • 236.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
2510-32-9
127.099
4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid
4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
C5H5NO3
ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
292311
CC1=C(OC=N1)C(=O)O
Especificación
4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
5g
95%
4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid
CC1=C(OC=N1)C(=O)O
127.099
127.1
Amber Glass Bottle
2510-32-9
C5H5NO3
ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
292311
95%
Videos
SDS Documentación