Learn More
Ácido 4-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina-6-carboxílico, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4813136
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1332627-30-1
C11H13NO2
191.23
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
56766060
ácido 4-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina-6-carboxílico
CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
1332627-30-1
C11H13NO2
191.23
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid
56766060
ácido 4-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina-6-carboxílico
CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Punto de fusión 158°C to 160°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.