Learn More
4-Metoxitiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022993
34.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
696-63-9
C7H8OS
140.2
MFCD00004849
NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
12765
4-metoxibencenotiol
COC1=CC=C(C=C1)S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
696-63-9
C7H8OS
140.2
MFCD00004849
NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
12765
4-metoxibencenotiol
COC1=CC=C(C=C1)S
4-Methoxythiophenol is used in preparing samples for self-assembled monolayers (SAM?s) characterization and to study SAM’s effect on both n- and p-channel organic thin film transistors. It is also used in cesium fluoride-Celite catalyzed preparation of thioethers and thioesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxitiofenol se utiliza en la preparación de muestras para la caracterización de monocapas autoensambladas (SAM) y para estudiar el efecto de las SAM en los transistores orgánicos de película fina de n-canal y p-canal. También se utiliza en la preparación catalizada de fluoruro de cesio-celita de tioéteres y tioésteres.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxythiophenol
Densidad 1.14
Punto de ebullición 100°C to 103°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5831
Cantidad 5 g
Beilstein 1446910
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 97%