Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate, 95%, dry wt. basis
Marca:  Alfa Aesar™ L20274.06
Detalles adicionales : CAS : 16208-17-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309146
  • 228.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
16208-17-6
182.175
VPGRGFXPHBTWAZ-UHFFFAOYSA-N
15556730
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O.O
C9H10O4
MFCD00234534
4-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12129, acmc-20ai17, 4-methoxyphenyl glyoxal hydrate, p-methoxyphenylglyoxal monohydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-4-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-4-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyde;hydrate
Especificaciones
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
104°C to 111°C
16208-17-6
C9H10O4
606701
VPGRGFXPHBTWAZ-UHFFFAOYSA-N
2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyde;hydrate
15556730
95%
145°C to 147°C (13mmHg)
5g
(dry wt.)
MFCD00234534
4-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12129, acmc-20ai17, 4-methoxyphenyl glyoxal hydrate, p-methoxyphenylglyoxal monohydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-4-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-4-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O.O
182.175
164.16 (Anhydrous)