Learn More
4-Metoxifenilacetona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10006403
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122-84-9
C10H12O2
164.2
MFCD00008773
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
31231
1-(4-metoxifenil)propan-2-ona
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122-84-9
C10H12O2
164.2
MFCD00008773
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
31231
1-(4-metoxifenil)propan-2-ona
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetone
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Verde amarillento a amarillo
Densidad 1.0670g/mL
Punto de ebullición 266°C to 268°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2COCH3
Índice de refracción 1.5200 to 1.53
Cantidad 250 g
Beilstein 08, IV, 460
Gravedad específica 1.067
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido claro amarillo a líquido amarillo verdoso