missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Metoxifenilacetona, 98 %

Marca:  Alfa Aesar™ A13209.22

Detalles adicionales : CAS : 122-84-9 Peso : 0.10000kg

Cantidad 100g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11444644

  • 88.00€ / 100 g

En stock, listo para ser enviado: 1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

122-84-9
164.204
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
31231
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
C10H12O2
MFCD00008773
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
1-(4-metoxifenil)propán-2-ona

Especificaciones

4-Methoxyphenylacetone
101°C (213°F)
266°C to 268°C
122-84-9
MFCD00008773
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
164.204
164.2
1.069
1.525
100g
C10H12O2
2044332
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
1-(4-metoxifenil)propán-2-ona
31231
98%
Videos
SDS Documentos