Learn More
Ácido 4-metoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-158641
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
104-01-8
C9H10O3
166.18
MFCD00004345
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
7690
CHEBI:55501
ácido 2-(4-metoxifenil)acético
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
104-01-8
C9H10O3
166.18
MFCD00004345
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
7690
CHEBI:55501
ácido 2-(4-metoxifenil)acético
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylacetic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84.0°C to 88.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 140.0°C (3.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 190
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.