Learn More
trans-4-n-Pentilciclohexanocarboxilato de 4-metoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El trans-4-n-pentilciclohexanocarboxilato de 4-metoxifenil se utiliza principalmente como monómero de cristal líquido, un material de cristal líquido. También es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Poco soluble en agua (de 1,7E a 3 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El trans-4-n-pentilciclohexanocarboxilato de 4-metoxifenil se utiliza principalmente como monómero de cristal líquido, un material de cristal líquido. También es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Poco soluble en agua (de 1,7E a 3 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyphenyl trans-4-n-pentylcyclohexanecarboxylate |
Punto de fusión | 40°C to 44°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Sparingly Soluble in water (1.7E-3g/L) (25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.43 |
Porcentaje de pureza | 97% |