missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metoxiindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047383
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4837-90-5
C9H9NO
147.177
MFCD00009737
LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
138363
4-metoxi-1H-indol
COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4837-90-5
C9H9NO
147.177
MFCD00009737
LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
138363
4-metoxi-1H-indol
COC1=CC=CC2=C1C=CN2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyindole
Punto de fusión 69°C to 71°C
Punto de ebullición 181°C to 183°C (24 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 122456
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'