Learn More
4-Methoxychalcone, 98%, ACROS Organics™
11.10€ - 34.80€
CAS 959-33-1
Fórmula molecular C16H14O2
Molecular Weight (g/mol) 238.29
Número MDL MFCD00017179
InChI Key XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Sinónimo 4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
PubChem CID 641819
IUPAC Name (E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10639164 SDS Ver documentos Acros Organics
327640050
5g Glass bottle 11.10€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 6
Añadir a la cesta
10001601 SDS Ver documentos Acros Organics
327640250
25g Glass bottle 34.80€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
959-33-1
238.29
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
641819
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
C16H14O2
MFCD00017179
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
(E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Especificaciones
4-Methoxychalcone
Yellow
5g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00017179
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
238.29
238.29
98%
Glass bottle
73°C to 78°C
959-33-1
100.0
C16H14O2
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
(E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
641819
Crystalline Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Methoxychalcone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.