Learn More
4-Metoxichalcona, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10001601
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
959-33-1
C16H14O2
238.29
MFCD00017179
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
641819
(E)-3-(4-metoxifenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
959-33-1
C16H14O2
238.29
MFCD00017179
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
641819
(E)-3-(4-metoxifenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material 4-Methoxychalcone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73°C to 78°C
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxychalcone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.