Learn More
Cloruro de 4'-metoxibifenil-4-sulfonilo, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride |
Punto de fusión | 104.0°C to 109.0°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.75 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.