Learn More
4-Metoxibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509800
36.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2393-23-9
C8H11NO
137.18
IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
75452
CHEBI:49837
(4-metoxifenil)metanamina
COC1=CC=C(C=C1)CN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2393-23-9
C8H11NO
137.18
IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
75452
CHEBI:49837
(4-metoxifenil)metanamina
COC1=CC=C(C=C1)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzylamine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 236.0°C to 237.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5460 to 1.5480
Cantidad 25 mL
Beilstein 13,606
Gravedad específica 1.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.