Learn More
Isotiocianato de 4-metoxibencilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045880
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3694-57-3
C9H9NOS
179.237
MFCD00041117
IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
123197
1-(isotiocianatometil)-4-metoxibenceno
COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3694-57-3
C9H9NOS
179.237
MFCD00041117
IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
123197
1-(isotiocianatometil)-4-metoxibenceno
COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
4-Methoxybenzyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 4-metoxibencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, alcoholes y aminas. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar alejado de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Densidad 1.15
Punto de ebullición 132°C to 133°C (0.7 mmHg)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.5975
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2089549
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 94%