Learn More
4-Metoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156917
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
3424-93-9
C8H9NO2
151.16
MFCD00007995
GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
76959
4-metoxibenzamida
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
3424-93-9
C8H9NO2
151.16
MFCD00007995
GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
76959
4-metoxibenzamida
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzamide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 167.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 295.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CONH2
Cantidad 5 g
Beilstein 10, II, 100
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.