Learn More
4-Metoxibenzaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022848
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
2186-92-7
C10H14O3
182.22
MFCD00036507
NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
75140
1-(dimetoximetil)-4-metoxibenceno
COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
2186-92-7
C10H14O3
182.22
MFCD00036507
NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
75140
1-(dimetoximetil)-4-metoxibenceno
COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal is used as a precursor to 1-methoxy-1-(4-methoxyphenyl)hept-2-yne, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane-4-carboxamido)propanoate and 1-(p-anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylindene. Further, it acts as a protecting group reagent for diols, especially in carbohydrates. It is also used as a flavor essence in sunflower, cyclamen and in jasmine. In addition to this, it is involved in allylation reactions with allyltrimethylsilane catalyzed by Iron(III) chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 4-metoxibenzaldehído dimetil acetal se utiliza como precursor de 1-metoxi-1-(4-metoxifenil)hept-2-ino, 2,5-dioxopirrolidin-1-il-3-(4R)-2-(4-metoxifenil)-5,5-dimetil-1,3-dioxano-4-carboxamido)propanoato y 1-(p-anisil)-2-(2-metoxietil)-3-fenilindeno. Además, actúa como reactivo de grupo protector de los dioles, especialmente en los carbohidratos. También se utiliza como esencia de sabor en el girasol, el ciclamen y el jazmín. Además, participa en reacciones de alilación con aliltrimetilsilano catalizado por cloruro de hierro (III).
Solubilidad
miscible con alcohol y muchos disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Densidad 1.068
Punto de ebullición 253°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 25 g
Beilstein 2048930
Información de solubilidad Miscible with alcohol and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 98%