Learn More
4-Metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022537
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
123-11-5
C8H8O2
136.15
MFCD00003385
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
31244
CHEBI:28235
4-metoxibenzaldehído
COC1=CC=C(C=C1)C=O
123-11-5
C8H8O2
136.15
MFCD00003385
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
31244
CHEBI:28235
4-metoxibenzaldehído
COC1=CC=C(C=C1)C=O
4-Methoxybenzaldehyde is widely utilized in the fragrance and flavor industry. It finds application as an important intermediate in the synthesis of other organic compounds, perfumes and pharmaceuticals like antihistamines. It is also used in the preparation of agrochemicals, dyes and plastic additives. A solution of para-anisaldehyde with acid and ethanol is used as stain in thin layer chromatography (TLC), which provides easy identification of different compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxibenzaldehído se utiliza ampliamente en la industria de las fragancias y el sabor. Encuentra aplicación como intermediario importante en la síntesis de otros compuestos orgánicos, perfumes y fármacos como los antihistamínicos. También se utiliza en la preparación de productos agroquímicos, colorantes y aditivos plásticos. Una solución de para-anisaldehído con ácido y etanol se utiliza como tinción en la cromatografía de capa fina (TLC), lo que facilita la identificación de diferentes compuestos.
Solubilidad
Miscible con acetona, alcohol, éter, cloroformo y benceno. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 0°C to 2°C
Densidad 1.121
Punto de ebullición 247°C to 249°C
Temperatura de inflamación 116°C (241°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.573
Cantidad 50 g
Beilstein 471382
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,663
Información de solubilidad Miscible with acetone,alcohol,ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido