Learn More
Diclorhidrato de 4-metoxi-o-fenilendiamina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
4-Methoxy-o-phenylenediamine is widely used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is an important precursor for the synthesis of other heterocyclic compounds. It is used in the determination of glyoxal, methylglyoxal, and diacetyl in urine using 4-methoxy-o-phenylenediamine as derivatizing reagent by High-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxi-o-fenilendiamina se utiliza ampliamente como intermediario en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. Es un precursor importante para la síntesis de otros compuestos heterocíclicos. Se utiliza en la determinación de glioxal, metilglioxal y diacetil en orina mediante el uso de 4-metoxi-o-fenilendiamina como reactivo derivatizante mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes. Higroscópico.
La 4-metoxi-o-fenilendiamina se utiliza ampliamente como intermediario en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. Es un precursor importante para la síntesis de otros compuestos heterocíclicos. Se utiliza en la determinación de glioxal, metilglioxal y diacetil en orina mediante el uso de 4-metoxi-o-fenilendiamina como reactivo derivatizante mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes. Higroscópico.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride |
Punto de fusión | ∼219°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 3699636 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.09 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |