missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Methoxy-N,N-di-n-propylbenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59232.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15455478

  • 587.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 25-04-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

MFCD00757404

Especificación

4-Methoxy-N,N-di-n-propylbenzamide
1g
235.33
97%
Colorless
MFCD00757404
Liquid
Videos
SDS