missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metoxi-N-(2,4,6-trimetilfenil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7038769
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
349085-82-1
C16H19NO3S
305.392
MFCD02007969
FQUAFMNPXPXOJE-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-n-2,4,6-trimethylphenyl benzenesulfonamide, cbmicro_012617, n-mesityl-4-methoxy-1-benzenesulfonamide, gsk137647a hplc, 4-methoxyphenyl sulfonyl 2,4,6-trimethylphenyl amine, 4-methoxy-n-2,4,6-trimethylphenyl benzene-1-sulfonamide
743974
4-metoxi-N-(2,4,6-trimetilfenil)bencenosulfonamida
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)OC)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
349085-82-1
C16H19NO3S
305.392
MFCD02007969
FQUAFMNPXPXOJE-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-n-2,4,6-trimethylphenyl benzenesulfonamide, cbmicro_012617, n-mesityl-4-methoxy-1-benzenesulfonamide, gsk137647a hplc, 4-methoxyphenyl sulfonyl 2,4,6-trimethylphenyl amine, 4-methoxy-n-2,4,6-trimethylphenyl benzene-1-sulfonamide
743974
4-metoxi-N-(2,4,6-trimetilfenil)bencenosulfonamida
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)OC)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
El 4-metoxy-N-(2,4,6-trimetilfenil)bencenosulfonamida participa en la secreción de GLP-1 de ácido graso de cadena larga estimulado y ha intervenido en la homeostasis de la glucosa, la adiposidad y la regulación de la respuesta antiinflamatoria. Mejora la secreción de insulina estimulada por la glucosa en un mínimo de 6 células. Induce la acumulación intracelular de calcio en células U2OS. Esta actividad se inhibe por AH 7614.

Solubilidad
Soluble en 100 mm en DMSO y 50 mm en etanol.

Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-N-(2,4,6-trimethylphenyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Beilstein 23102756
Información de solubilidad Soluble to 100 mM in DMSO and to 50 mM in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.39
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'