Learn More
4-Metoxi-7-metil-5H-furo[3,2-g][1]benzopiran-5-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10246770
Click to view available options
Cantidad:
5 g
82-57-5
MFCD00005008
NZVQLVGOZRELTG-UHFFFAOYSA-N
visnagin, desmethoxykhellin, visnagidin, visnagine, 5-methoxy-2-methylfuranochromone, 4-methoxy-7-methyl-5h-furo 3,2-g chromen-5-one, unii-p64438mlbw, 4-methoxy-7-methyl-furo 3,2-g chromen-5-one, chembl45176, 4-methoxy-7-methyl-5h-furo 3,2-g 1-benzopyran-5-one
6716
CHEBI:10002
4-metoxi-7-metilfuro[3,2-g]cromen-5-ona
CC1=CC(=O)C2=C(O1)C=C3C(=C2OC)C=CO3
82-57-5
MFCD00005008
NZVQLVGOZRELTG-UHFFFAOYSA-N
visnagin, desmethoxykhellin, visnagidin, visnagine, 5-methoxy-2-methylfuranochromone, 4-methoxy-7-methyl-5h-furo 3,2-g chromen-5-one, unii-p64438mlbw, 4-methoxy-7-methyl-furo 3,2-g chromen-5-one, chembl45176, 4-methoxy-7-methyl-5h-furo 3,2-g 1-benzopyran-5-one
6716
CHEBI:10002
4-metoxi-7-metilfuro[3,2-g]cromen-5-ona
CC1=CC(=O)C2=C(O1)C=C3C(=C2OC)C=CO3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-7-methyl-5H-furo[3, 2-g][1]benzopyran-5-one
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139°C to 142°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H10O4
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 10209
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,sparingly soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 230.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-7-methyl-5H-furo¢3,2-g!¢1!benzopyran-5-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.