Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33950.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446837
  • 155.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
11-12-2020
853771-92-3
285.06
DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
66523515
COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
C9H8BrF3O2
MFCD18398486
4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
4-(bromometil)-1-metoxi-2-(trifluorometoxi)benceno
Especificaciones
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
1g
C9H8BrF3O2
UN3265
DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
4-(bromometil)-1-metoxi-2-(trifluorometoxi)benceno
66523515
Líquido
Amarillo
853771-92-3
MFCD18398486
4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
285.06
269.06
97%
Videos
SDS Documentos