Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%
48.10€ - 161.00€
CAS 853771-92-3
Fórmula molecular C9H8BrF3O2
Molecular Weight (g/mol) 285.06
Número MDL MFCD18398486
InChI Key DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 66523515
IUPAC Name 4-(bromomethyl)-1-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15446837 SDS Alfa Aesar™
H33950.03
1g 161.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
15448715 SDS Alfa Aesar™
H33950.MD
250mg 48.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
853771-92-3
285.06
DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
66523515
COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
C9H8BrF3O2
MFCD18398486
4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
4-(bromomethyl)-1-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Especificaciones
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
1g
C9H8BrF3O2
UN3265
DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
4-(bromomethyl)-1-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
66523515
Liquid
Yellow
853771-92-3
MFCD18398486
4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
285.06
269.06
97%