Learn More
Hidrato de ácido 4-metoxi-3-piridinaborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212125
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
1266615-79-5, 355004-67-0
C6H8BNO3
152.94
MFCD07186213
YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-pyridineboronic acid, 4-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 4-methoxypyridine-3-boronic acid, 3-borono-4-methoxypyridine, 4-methoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-pyridinyl, 4-methoxy-pyridine-3-boric acid, acmc-209iha, 4-methoxy-5-pyridineboronic acid, 4-methoxy-pyridin-3-boronic acid
2762556
(4-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
COC1=CC=NC=C1B(O)O
1266615-79-5, 355004-67-0
C6H8BNO3
152.94
MFCD07186213
YUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-pyridineboronic acid, 4-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 4-methoxypyridine-3-boronic acid, 3-borono-4-methoxypyridine, 4-methoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-pyridinyl, 4-methoxy-pyridine-3-boric acid, acmc-209iha, 4-methoxy-5-pyridineboronic acid, 4-methoxy-pyridin-3-boronic acid
2762556
(4-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
COC1=CC=NC=C1B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Color Crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.