Learn More
Ácido 4-metoxi-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-157668
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
89-41-8
C8H7NO5
197.15
MFCD00007256
ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
66640
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
89-41-8
C8H7NO5
197.15
MFCD00007256
ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
66640
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189°C to 194°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(NO2)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 181
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino