Learn More
Ácido 4-metoxi-3-metilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10873011
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
175883-62-2
C8H11BO3
165.98
MFCD02179464
PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903
2773487
ácido (4-metoxi-3-metilfenil)borónico
COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
175883-62-2
C8H11BO3
165.98
MFCD02179464
PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903
2773487
ácido (4-metoxi-3-metilfenil)borónico
COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 219.3°C to 220.8°C
Color Morado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.