Learn More
4-Metoxi-3-buten-2-ona, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
4-Methoxy-3-buten-2-one is an important precursor for the synthesis of 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene and the Danishefsky diene and its equivalent. It is widely used as a reactant in the synthesis of hydroisoquinoline derivatives. It is employed as an intermediate for the synthesis of manzamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxi-3-buten-2-ona es un precursor importante para la síntesis de 1-metoxi-3-trimetilsililoxi-1,3-butadieno y el dieno Danishefsky y su equivalente. Se utiliza ampliamente como reactante en la síntesis de derivados de hidroisoquinolina. Se emplea como intermediario para la síntesis de manzamina.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter, acetonitrilo y benceno.
Las notas
Se mantienene alejado de las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 4-metoxi-3-buten-2-ona es un precursor importante para la síntesis de 1-metoxi-3-trimetilsililoxi-1,3-butadieno y el dieno Danishefsky y su equivalente. Se utiliza ampliamente como reactante en la síntesis de derivados de hidroisoquinolina. Se emplea como intermediario para la síntesis de manzamina.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter, acetonitrilo y benceno.
Las notas
Se mantienene alejado de las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-3-buten-2-one |
Densidad | 0.99 |
Punto de ebullición | 66°C to 69°C (12 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 63°C (145°F) |
Índice de refracción | 1.465 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1741053 |
Información de solubilidad | Miscible with tetrahydrofuran,ether,acetonitrile and benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.12 |
Porcentaje de pureza | 90% |
Show More |