Learn More
4-Metoxi-2-nitrofenol, 98 %
Catalog Number p-7021179
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
1568-70-3
C7H7NO4
169.136
MFCD00024247
YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
phenol, 4-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-methoxyphenol, 4-hydroxy-3-nitroanisole, 4-methoxy-2-nitro-phenol, zlchem 182, pubchem16829, acmc-1c0rf, ksc494i1t, 4-methoxy-2-nitrophenol
15285
4-metoxi-2-nitrofenol
COC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
1568-70-3
C7H7NO4
169.136
MFCD00024247
YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
phenol, 4-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-methoxyphenol, 4-hydroxy-3-nitroanisole, 4-methoxy-2-nitro-phenol, zlchem 182, pubchem16829, acmc-1c0rf, ksc494i1t, 4-methoxy-2-nitrophenol
15285
4-metoxi-2-nitrofenol
COC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizad en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol casi transparente.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-nitrophenol
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in methanol almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.14
Porcentaje de pureza 98%