Learn More
4-Metoxi-2(5H)-furanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758302
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
69556-70-3
C5H6O3
114.1
MFCD00071565
VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
643477
3-metoxi-2H-furan-5-ona
COC1=CC(=O)OC1
69556-70-3
C5H6O3
114.1
MFCD00071565
VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
643477
3-metoxi-2H-furan-5-ona
COC1=CC(=O)OC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2(5H)-furanone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60°C to 65°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 130°C to 131°C (18.0 mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-methoxy-2 5h-furanone, 4-methoxyfuran-2 5h-one, 4-methoxy-5h-furan-2-one, 2 5h-furanone,4-methoxy, 2 5h-furanone, 4-methoxy, 4-methoxy-5-hydrofuran-2-one
Información de solubilidad Solubility in water: 240g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-2(5H)-furanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.