Learn More
4-Met-5-(4,4,5,5-tetramet-1,3,2-dioxaborol-2-il)-2-(4-(triflmet)fen)-1,3-tiaz, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge MO00919CB
Detalles adicionales : CAS : 690631-96-0 Peso : 0.05025kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014292
  • 45.01€ / 250 miligramos
Envío estimado: 23-08-2021
690631-96-0
369.209
ZUROXICAUJQTIB-UHFFFAOYSA-N
2794643
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C
C17H19BF3NO2S
MFCD05664416
4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl ph-1,3-thiazole, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
4-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol
Especificaciones
4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
250mg
97.0
C17H19BF3NO2S
4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-boronic acid pinacol ester, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 4-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl ph-1,3-thiazole, 4-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C
369.209
369.21
Frasco de vidrio ámbar
690631-96-0
97%
MFCD05664416
ZUROXICAUJQTIB-UHFFFAOYSA-N
4-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol
2794643
97%
Videos
SDS Documentos
Certificados