Learn More
4-Mercaptofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10603393
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
637-89-8
C6H6OS
126.17
MFCD00004850
BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
240147
4-sulfanilfenol
OC1=CC=C(S)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
637-89-8
C6H6OS
126.17
MFCD00004850
BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
240147
4-sulfanilfenol
OC1=CC=C(S)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Mercaptophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 35°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 149°C to 150°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SHC6H4OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, IV, 5790
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,alkali solution,concentrated,sulfuric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión