Learn More
4-Isopropilfenol, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 174512500
Detalles adicionales : CAS : 99-89-8 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 2430 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032110
  • 84.29€ / 250 g
En stock, listo para ser enviado: 2
99-89-8
136.19
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
7465
CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
C9H12O
MFCD00002372
4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
4-propan-2-ilfenol
Especificaciones
4-Isopropylphenol
Frasco de vidrio
Sin designar
250g
99-89-8
100.0
C9H12O
MFCD00002372
4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
4-propan-2-ilfenol
7465
Masa cristalina o cristales
Authentic
212.0°C to 212.4°C
59.0°C to 62.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
(CH3)2CHC6H4OH
06,505
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers
CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
136.19
136.19
98%
Videos
SDS Documentos