Learn More
4-Isopropilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026564
21.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
99-89-8
C9H12O
136.194
MFCD00002372
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
7465
4-propan-2-ilfenol
CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
99-89-8
C9H12O
136.194
MFCD00002372
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
7465
4-propan-2-ilfenol
CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds. It is used as a flavor & fragrance agent in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-isopropilfenol se utilizaba en la síntesis de compuestos vinílicos. Se utiliza como agente saborizante y aromático en cosmética.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua; soluble en etanol y éter etílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenol
Punto de fusión 59°C to 61°C
Punto de ebullición 211°C to 212°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN2430
Beilstein 1363564
Información de solubilidad Slightly soluble in water,soluble in ethanol and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 98%