Learn More
Ácido 4-(isopropilcarbamoil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035211
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
397843-67-3
C10H14BNO3
207.036
MFCD04039353
GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
2773475
ácido [4-(propan-2-ilcarbamoil)fenil]borónico
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
397843-67-3
C10H14BNO3
207.036
MFCD04039353
GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
2773475
ácido [4-(propan-2-ilcarbamoil)fenil]borónico
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 162°C to 167°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.04
Porcentaje de pureza 95%