Learn More
4-Isopropilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022052
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
99-88-7
C9H13N
135.21
MFCD00007900
LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
7464
CHEBI:43405
4-propan-2-ilanilina
CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
99-88-7
C9H13N
135.21
MFCD00007900
LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
7464
CHEBI:43405
4-propan-2-ilanilina
CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
4-Isopropylaniline was used in the hydroamination of phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-isopropilanilina se utilizó en la hidroaminación de fenilacetileno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de ácidos fuertes. Sensible a la luz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylaniline
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.989
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 25 g
Beilstein 1930544
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2620
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 99%