Learn More
Clorhidrato de 4-isopropil-3-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-isopropil-3-metilanilina se utiliza para la síntesis de productos químicos finos e intermediarios orgánicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (9,9 g/l)
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
El clorhidrato de 4-isopropil-3-metilanilina se utiliza para la síntesis de productos químicos finos e intermediarios orgánicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (9,9 g/l)
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride |
Punto de fusión | 222°C to 225°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water (9.9g/L) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.7 |
Porcentaje de pureza | 97% |