Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-isocianatobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7035289
39.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
380430-64-8
C13H16BNO3
245.085
MFCD03411942
RHKRIDVZGAXYQE-UHFFFAOYSA-N
2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-isocyanatophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-isocyanatophenylboronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid pinacol ester, 4-isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid,pinacol ester, 2-4-isocyanato-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2773474
2-(4-isocianatofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N=C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
380430-64-8
C13H16BNO3
245.085
MFCD03411942
RHKRIDVZGAXYQE-UHFFFAOYSA-N
2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-isocyanatophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-isocyanatophenylboronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid pinacol ester, 4-isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid,pinacol ester, 2-4-isocyanato-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2773474
2-(4-isocianatofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 162°C to 168°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza 95%