Learn More
4-Isocianato-5-metil-1-fenil-1H-pirazol, +97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510149
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
799283-97-9
C11H9N3O
199.213
IIFVDOYRTLEGHQ-UHFFFAOYSA-N
4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-isocyanate, 1h-pyrazole,4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl benzene
7164551
4-isocianato-5-metil-1-fenilpirazol
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)N=C=O
799283-97-9
C11H9N3O
199.213
IIFVDOYRTLEGHQ-UHFFFAOYSA-N
4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-isocyanate, 1h-pyrazole,4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl benzene
7164551
4-isocianato-5-metil-1-fenilpirazol
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)N=C=O
Nombre del producto químico o material 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%