Learn More
4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 431140010
Detalles adicionales : CAS : 1174064-57-3 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2206 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10442980
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificación
1174064-57-3
123.115
TXMLNGHIFGKEFH-UHFFFAOYSA-N
45790024
CN1C=C(C=N1)N=C=O
C5H5N3O
MFCD14706124
4-isocyanato-1-methyl-1h-pyrazole
4-isocyanato-1-methylpyrazole
Especificación
4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole
Authentic
203.0°C to 205.0°C
1g
94.0
95%
MFCD14706124
TXMLNGHIFGKEFH-UHFFFAOYSA-N
4-isocyanato-1-methylpyrazole
45790024
Liquid, May Contain Fine Suspension
71°C
Glass bottle
Yellow
1174064-57-3
100.0
C5H5N3O
4-isocyanato-1-methyl-1h-pyrazole
CN1C=C(C=N1)N=C=O
123.115
123.12
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación