missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Isochromanone, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H61539.MD

Detalles adicionales : CAS : 20924-56-5 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15458098

  • 172.00€ / 250 miligramos


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

20924-56-5
148.161
OYXTZAZUFUWSIR-UHFFFAOYSA-N
12339648
C1C2=CC=CC=C2C(=O)CO1
C9H8O2
MFCD09744058
isochroman-4-one, 4-isochromanone, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-4-one, 1h-2-benzopyran-4 3h-one, 1h-isochromen-4 3h-one, 1,3-dihydro-2-benzopyran-4-one, acmc-209yvn
1H-isochromen-4-one

Especificación

4-Isochromanone
20924-56-5
MFCD09744058
OYXTZAZUFUWSIR-UHFFFAOYSA-N
1H-isochromen-4-one
12339648
Solid
250mg
C9H8O2
isochroman-4-one, 4-isochromanone, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-4-one, 1h-2-benzopyran-4 3h-one, 1h-isochromen-4 3h-one, 1,3-dihydro-2-benzopyran-4-one, acmc-209yvn
C1C2=CC=CC=C2C(=O)CO1
148.161
148.16
95%
Videos
SDS