Learn More
4-Iodotetrahydro-2H-pyran, ≥97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC29911DA
Detalles adicionales : CAS : 25637-18-7 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10451823
  • 144.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
25637-18-7
212.03
JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
2795506
C1COCCC1I
C5H9IO
MFCD06797467
4-iodotetrahydro-2h-pyran, 4-iodo-tetrahydro-2h-pyran, 4-iodotetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodo, tetrahydro-4-iodo-2h-pyran, 4-iodanyloxane, 4-iodooxacyclohexane, 4-iodopentahydropyran
4-iodooxane
Especificación
4-Iodotetrahydro-2H-pyran
1g
94.5
95%
MFCD06797467
JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
4-iodooxane
2795506
95%
Amber Glass Bottle
25637-18-7
100.0
C5H9IO
4-iodotetrahydro-2h-pyran, 4-iodo-tetrahydro-2h-pyran, 4-iodotetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodo, tetrahydro-4-iodo-2h-pyran, 4-iodanyloxane, 4-iodooxacyclohexane, 4-iodopentahydropyran
C1COCCC1I
212.03
212.03
Videos
SDS Documentación