missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isotiocianato de 4-yodofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045953
23.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2059-76-9
C7H4INS
261.08
MFCD00041091
SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
74938
1-yodo-4-isotiocianatobenceno
IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2059-76-9
C7H4INS
261.08
MFCD00041091
SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
74938
1-yodo-4-isotiocianatobenceno
IC1=CC=C(C=C1)N=C=S

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 74°C to 78°C
Olor Pungent
Cantidad 2 g
Número UN UN2923
Beilstein 2412143
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.09
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'