Learn More
4-Yodoopiridin-2(1H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031244
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
858839-90-4
C5H4INO
221.00
MFCD09702419
POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
20582535
IC1=CC(=O)NC=C1
858839-90-4
C5H4INO
221.00
MFCD09702419
POHJRJNCZQENQG-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridin-2 1h-one, 4-iodo-2-pyridone, 4-iodopyridin-2-ol, 4-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2 1h-pyridinone,4-iodo, 2-hydroxy-4-iodopyridine, 4-iodohydropyridin-2-one, 4-iodo-pyridin-2-ol
20582535
IC1=CC(=O)NC=C1
Nombre del producto químico o material 4-iodo-2-pyridone
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-piridin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.99
Porcentaje de pureza 97%