Learn More
4-(yodometil)tetrahidro-2h-piran, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510370
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
101691-94-5
C6H11IO
226.057
MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
2795507
4-(yodometil)oxano
C1COCCC1CI
101691-94-5
C6H11IO
226.057
MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
2795507
4-(yodometil)oxano
C1COCCC1CI
Nombre del producto químico o material 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.05
Porcentaje de pureza 97%