missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 4-yodobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4258876
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
16004-15-2
C7H6BrI
296.93
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
954258
1-(bromometilo)-4-yodobenceno
C1=CC(=CC=C1CBr)I
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
16004-15-2
C7H6BrI
296.93
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodobenzene, 4-iodobenzylbromide, p-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-iodo-benzene, alpha-bromo-4-iodotoluene, 4-bromomethyl-1-iodobenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-iodo, 4-iodo benzyl bromide
954258
1-(bromometilo)-4-yodobenceno
C1=CC(=CC=C1CBr)I

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 82.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 140.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CH2Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino adherente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'