Learn More
4-Yodobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081974
21.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
455-13-0
C7H4F3I
272.009
MFCD00039398
SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
67993
1-yodo-4-(trifluorometil)benceno
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
455-13-0
C7H4F3I
272.009
MFCD00039398
SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
67993
1-yodo-4-(trifluorometil)benceno
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
4-Iodobenzotrifluoride may be employed as substrate with electron-deficient aromatic ring, during Mizoroki-Heck reaction with acrylic acid, to afford 4-trifluoromethylcinnnamic acid. It undergoes aminocarbonylation in DMF using phosphoryl chloride to give N,N-dimethyl-(4-trifluoromethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodobenzotrifluoruro puede ser empleado como sustrato con anillo aromático con deficiencia de electrones, durante la reacción de Mizoroki-Heck con ácido acrílico, para permitir el 4-ácido trifluorometilcininámico. Se somete a la aminocarbonilación en DMF usando cloruro de fosforilo para dar N,N-dimetil-(4-trifluorometil)benzamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar oscuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzotrifluoride
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.851
Punto de ebullición 68°C to 70°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 1 g
Beilstein 1944013
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.01
Porcentaje de pureza 98%