Learn More
Cloruro de 4-yodobencenosulfonil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It is used as intermediate in organic syntheses & in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánicas y en medicina.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánicas y en medicina.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Iodobenzenesulfonyl chloride |
Punto de fusión | 79°C to 84°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 2691661 |
Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
Índice Merck | 14,7486 |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.52 |
Porcentaje de pureza | 97% |