Learn More
4-Yodoanisol, 98 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 122321000
Detalles adicionales : CAS : 696-62-8 Peso : 0.15000kg
Cantidad. | 100g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
696-62-8 | |
234.04 | |
4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene | |
1-yodo-4-metoxibenceno |
C7H7IO | |
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N | |
69676 | |
COC1=CC=C(C=C1)I |
Especificaciones
4-Iodoanisole | |
Authentic | |
237.0°C (726.0 mmHg) | |
46.0°C to 51.0°C | |
696-62-8 | |
C7H7IO | |
06,208 | |
SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N | |
1-yodo-4-metoxibenceno | |
69676 | |
Polvo cristalino y trozos |
>110°C | |
Frasco de vidrio | |
Marrón a blanco | |
100g | |
97.5% min. (GC) | |
IC6H4OCH3 | |
4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene | |
COC1=CC=C(C=C1)I | |
234.04 | |
234.04 | |
98% |