Learn More
4-Yodo-5-metil-3-fenilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |